6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt, disodium salt ≥98% (by TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
AMPA/kainate receptor antagonist
- Rust red solid.
Water soluble, potent competitive kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist. More soluble form of CNQX (Prod. No. ALX-550-042).
Soluble in water (5 mg/ml).
Formuła:
C₉H₂N₄O₄.2Na Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD09953908 Numer CAS: 115066-14-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (TLC) | ≥98% |