Drukuj
SNC80 ≥98% (by HPLC), white to off-white solid
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550172M005 ALX550172M025
ENZOALX550172M005EA 620 PLN
ENZOALX550172M005 ENZOALX550172M025
SNC80 ≥98% (by HPLC), white to off-white solid
SNC80
delta-opioid receptor agonist
Highly selective and potent non-peptide δ-opioid receptor agonist.
Soluble in 100% ethanol, methanol, DMSO or dichloromethane.
Formuła: C₂₈H₃₉N₃O₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 156727-74-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (HPLC) ≥98%