Drukuj
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Synonim: ADP.K, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl trihydrogen diphosphate monopotassium salt, 5'-ADP-K
ALX480002G001 ALX480002G005
ENZOALX480002G001EA 424 PLN
ENZOALX480002G001 ENZOALX480002G005
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt
Formuła: C₁₀H₁₄N₅O₁₀P₂K
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00066472
Numer CAS: 72696-48-1
Klasyfikacja Merck : 14,00154
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (assay) ≥87%
Source Isolated from yeast