Drukuj
D(+)-biotyna
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460002G001 ALX460002G005
ENZOALX460002G001EA 253 PLN
ENZOALX460002G001 ENZOALX460002G005
D(+)-biotyna
D(+)-biotyna
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Temp. topnienia: 232…233 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005541
Numer CAS: 58-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-399-3
Klasyfikacja Merck : 13,01231