Drukuj
Ionomycin calcium salt
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ALX450007M001 ALX450007M005
ENZOALX450007M001EA 825 PLN
ENZOALX450007M001 ENZOALX450007M005
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Formuła: C₄₁H₇₀CaO₉
Numer MDL: MFCD00151183
Numer CAS: 56092-82-1