Drukuj
DPTA NONOate ≥98% (by NMR)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
Synonim: Dipropylenetriamine NONOate
ALX4300665005 ALX430066M005 ALX430066M025
ENZOALX4300665005EA 1310 PLN
ENZOALX4300665005 ENZOALX430066M005 ENZOALX430066M025
DPTA NONOate ≥98% (by NMR)
DPTA NONOate
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time is 5 hours at 22 °C in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4. Decomposition of NONOates is nearly instantaneous at pH 5.0.
Highly soluble in water.
Formuła: C₆H₁₇N₅O₂
MW: 191.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamrażarka do ultra niskich temperatur (–80 ° C)
Numer CAS: 146724-95-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (NMR) ≥98%