Drukuj
Noc-12 ≥97% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
Synonim: 1-Hydroxy-2-oxo-3-(N-ethyl-2-aminoethyl)-3-ethyl-1-triazene
Packaged under inert gas.
ALX430019M005 ALX430019M010
ENZOALX430019M005EA 630 PLN
ENZOALX430019M005 ENZOALX430019M010
Noc-12 ≥97% (by HPLC)
Noc-12
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-12 is 100 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Soluble in 0.1 M NaOH (10 mg/ml).
Uwaga: Protect from light and moisture. 
Formuła: C₆H₁₆N₄O₂
MW: 176.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 146724-89-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥97% (HPLC)