Drukuj
Noc-7 ≥96% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
ALX430018M005 ALX430018M010
ENZOALX430018M005EA 615 PLN
ENZOALX430018M005 ENZOALX430018M010
Noc-7 ≥96% (by HPLC)
Noc-7
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-7 is 5 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Reconstitute with 0.1 M sodium hydroxide solution to 10 - 50 mM.
Uwaga: Protect from light and moisture. 
Formuła: C₅H₁₄N₄O₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 146724-84-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥96% (HPLC)