Drukuj
Spermine NONOate 97 NMR_ASSAY_METHOD
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
ALX4300135005 ALX430013M005 ALX430013M025
ENZOALX4300135005EA 1070 PLN
ENZOALX4300135005 ENZOALX430013M005 ENZOALX430013M025
Spermine NONOate 97 NMR_ASSAY_METHOD
Spermine NONOate
Nitric oxide (NO) donor.
A convenient reagent for preparing aqueous solutions of NO. Relatively stable in alkaline solution.
Hygroscopic. Soluble in water, methanol or 100% ethanol.
Uwaga: Protect from light and oxygen. Keep under inert gas.
Formuła: C₁₀H₂₆N₆O₂
MW: 262.4 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamrażarka do ultra niskich temperatur (–80 ° C)
Numer CAS: 136587-13-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥97% (NMR)