Drukuj
HAT activator, CTPB 97 1H-NMR
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Synonim: N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxy-6-pentadecylbenzamide, CTPB
ALX420033M001 ALX420033M005
ENZOALX420033M001EA 369 PLN
ENZOALX420033M001 ENZOALX420033M005
HAT activator, CTPB 97 1H-NMR
HAT activator, CTPB
p300 HAT activator.
Potent activator of p300 HAT (histone acetyltransferase), but not of PCAF (p300/CBP-associated factor) HAT activities.
Soluble in DMSO.
Formuła: C₃₁H₄₃ClF₃NO₂
MW: 554.135 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08702707
Numer CAS: 586976-24-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥97% (¹H-NMR)
Identity Determined by NMR