Drukuj
GW501516 ≥98% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ALX420032M001 ALX420032M005
ENZOALX420032M001EA 570 PLN
ENZOALX420032M001 ENZOALX420032M005
GW501516 ≥98% (by HPLC)
GW501516
PPARδ agonist.
GW501516 is a specific agonist for PPARδ (EC₅₀ = 1.1 nM) with a 1000-fold selectivity over the other human subtypes.
Soluble in DMSO (50 mg/ml), dimethyl formamide (25 mg/ml), 100% ethanol (12 mg/ml) or methanol (50 mg/ml); slightly soluble in water.
Formuła: C₂₁H₁₈F₃NO₃S₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 317318-70-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR and ¹³C-NMR