Drukuj
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
ALX385003M010 ALX385003M050
ENZOALX385003M010EA 1860 PLN
ENZOALX385003M010 ENZOALX385003M050
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (by HPLC)
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride
Nitric oxide (NO) scavenger.
Antioxidant flavonoid.
Soluble in methanol or 0.1% hydrochloric acid.
Formuła: C₁₅H₁₁O₆Cl
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00017582
Numer CAS: 528-58-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-438-6
Klasyfikacja Merck : 14,02687
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and MS