Drukuj
Siarczan Polimiksyny B
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
ALX380040G001 ALX380040G005
ENZOALX380040G001EA 600 PLN
ENZOALX380040G001 ENZOALX380040G005
Siarczan Polimiksyny B
Siarczan Polimiksyny B
PKC inhibitor
Antibiotic. Inhibitor of protein kinase C (PKC). Breaks the bacterial membrane by incorporating into the phospholipid of the outer membrane and activating phospholipase.
Isolated from Bacillus polymyxa.
Formuła: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
MW: 1385.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131991
Numer CAS: 1405-20-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-774-7