Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
ALX280001G005 ALX280001G010 ALX280001G025 ALX280001G050
ENZOALX280001G005EA 545 PLN
ENZOALX280001G005 ENZOALX280001G010 ENZOALX280001G025 ENZOALX280001G050
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: ∼125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7