Drukuj
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Synonim: 3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 3,4-Bis(3-indolyl)maleimide, Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A
ALX270052M001 ALX270052M005
ENZOALX270052M001EA 429 PLN
ENZOALX270052M001 ENZOALX270052M005
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PKC inhibitor
Formuła: C20H13N3O2
Numer MDL: MFCD00236432
Numer CAS: 119139-23-0