Drukuj
3-Aminobenzamid
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Synonim: m-Aminobenzamide, INO-1001
ALX270044G001 ALX270044G005
ENZOALX270044G001EA 407 PLN
ENZOALX270044G001 ENZOALX270044G005
3-Aminobenzamid
3-Aminobenzamid
Formuła: C₇H₈N₂O
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 341 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 111…115 °C
Numer MDL: MFCD00007989
Numer CAS: 3544-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 222-586-9