Drukuj
glutation (forma zredukowana)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ALX157002G005 ALX157002G025
ENZOALX157002G005EA 275 PLN
ENZOALX157002G005 ENZOALX157002G025
glutation (forma zredukowana)
glutation (forma zredukowana)
Formuła: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Temp. topnienia: 185…195 °C
Gęstość: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065939
Numer CAS: 70-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4
Klasyfikacja Merck : 13,04488