Drukuj
Phosphatidylbutanol ≥98% (by TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST4010010 BMLST4010050
ENZOBMLST4010010EA 825 PLN
ENZOBMLST4010010 ENZOBMLST4010050
Phosphatidylbutanol ≥98% (by TLC)
Phosphatidylbutanol
Phosphatidylbutanol is a useful chromatographic standard for PLD assay.
Soluble in chloroform.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4b7a33e1dd42d43678797fa834de6b259151082&vid=5806fe62e684de3ab47d4f148d43bac0a1a4f85e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (TLC)