Drukuj
BML-266 ≥95% (by TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR3460010 BMLGR3460050
ENZOBMLGR3460010EA 825 PLN
ENZOBMLGR3460010 ENZOBMLGR3460050
BML-266 ≥95% (by TLC)
BML-266
Structurally novel SIRT2 inhibitor (IC50=56.7µM).
  • SIRT inhibitor
Dark purple solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml).
Formuła: C₃₀H₂₆N₂O₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 96969-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0048f21b3330367be505611a019cc26655c7673b&vid=8b99390c5fbdf1a5430c82a85afc82c605429c30&prid=web&clid=SAPDAM