Drukuj
NS 1738 ≥99% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Synonim: 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-3-(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)urea, α7 nAChR positive allosteric modulator
ENZCHM1170010 ENZCHM1170050
ENZOENZCHM1170010EA 890 PLN
ENZOENZCHM1170010 ENZOENZCHM1170050
NS 1738 ≥99% (by HPLC)
NS 1738
A selective positive allosteric modulator selective for α7 nicotinic acetylcholine receptors (α7 nAChR).
NS 1738 exhibits cognitive enhancing effects in vivo.
Soluble in DMSO or ethanol.
Formuła: C₁₄H₉Cl₂F₃N₂O₂
Temperatura przechowywania: Zamrażarka do ultra niskich temperatur (–80 ° C)
Numer MDL: MFCD11100189
Numer CAS: 501684-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8372e8898c3aaa350d086e50b0f3aa6a5c6bd8e8&vid=cb45d68bbb28809812ab68f1ee42cbe41464cbcc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥99% (HPLC)