Drukuj
Sphingomyelin ≥98% (by TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSL1350100 BMLSL1350500
ENZOBMLSL1350100EA 825 PLN
ENZOBMLSL1350100 ENZOBMLSL1350500
Sphingomyelin ≥98% (by TLC)
Sphingomyelin
Purified from bovine brain. Contains primarily stearic and nervoic acids. Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
Soluble in chloroform, ethanol or methanol.
Formuła: C₄₁H₈₃N₂O₆P
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00132361
Numer CAS: 85187-10-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a40d0aa5e8bdaec74c26f8a34c53d4201f9bc93&vid=a1647083bb77ddf3b03dc7b78faa8dfcd493f66f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (TLC)