Drukuj
Coumestrol ≥95% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
BMLS1800005 BMLS1800025
ENZOBMLS1800005EA 570 PLN
ENZOBMLS1800005 ENZOBMLS1800025
Coumestrol ≥95% (by HPLC)
Coumestrol
Estrogen receptor ligand.
Phytoestrogen. Acts as an estrogen agonist.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) and warm ethanol (5 mg/ml).
Formuła: C₁₅H₈O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 479-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488b7d3b7929aed0f4d9ed53bcfb9ae6a1ef96fb&vid=ffe916a6bf93d9e6cd58685ffabbeec4ff3cd814&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥95% (HPLC)