Drukuj
Bimatoprost ≥97%
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-en-1-yl)cyclopentyl)-N-ethylhept-5-enamide
BMLRA1210001 BMLRA1210010
ENZOBMLRA1210001EA 380 PLN
ENZOBMLRA1210001 ENZOBMLRA1210010
Bimatoprost ≥97%
Bimatoprost
FP receptor agonist.
Stable analog of PGF2α. Agonist at FP receptors (after in vivo hydrolysis to the free acid). It is an efficacious treatment for glaucoma. It also displays an unusual eye lash lengthening effect.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).
Formuła: C₂₅H₃₇NO₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03411999
Numer CAS: 155206-00-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=983c0eb122a082365b99d49e2e8f1f4c9011a75f&vid=56a1416ec156bba4f91f1369efe5c773eee80afb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥97%