Drukuj
AH-6809 ≥98% (by TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
BMLRA1100005 BMLRA1100025
ENZOBMLRA1100005EA 435 PLN
ENZOBMLRA1100005 ENZOBMLRA1100025
AH-6809 ≥98% (by TLC)
AH-6809
Selective prostaglandin E₂ receptor (EP₁) antagonist. Useful at concentrations up to 10 µM, at which point it starts to block PGD₂ and TXA₂ receptors.
Soluble in DMSO.
Formuła: C₁₇H₁₄O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08056083
Numer CAS: 33458-93-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94286a34d22490e6cdb6ee3be38259867928451d&vid=2260cdb21fa2fbddcca5ecec600b8028a253aa47&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (TLC)