Drukuj
Prostaglandin D₂ 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Niebezpieczeństwo
Synonim: PGD₂
BMLPG0050001 BMLPG0050010
ENZOBMLPG0050001EA 385 PLN
ENZOBMLPG0050001 ENZOBMLPG0050010
Prostaglandin D₂ 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Prostaglandin D2
Prostanoid receptor ligand.
Principal cyclooxygenase product of the mast cell and PGJ₂.
MW: 352.5 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 41598-07-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6bf1c5ec762d1895f102b42d464097a1ac5b08&vid=49761997255650b0123af013b9e17203b14721fb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (HPLC)