Drukuj
NS-1643 ≥98% (by TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
BMLKC1690010 BMLKC1690050
ENZOBMLKC1690010EA 550 PLN
ENZOBMLKC1690010 ENZOBMLKC1690050
NS-1643 ≥98% (by TLC)
NS-1643
K⁺ channel activator.
A novel and selective HERG K⁺ channel activator (EC50=10.5 µM). Activates ERG2 channels. Displays antiarrhythmic properties in rabbit models.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).
Formuła: C₁₅H₁₀F₆N₂O₃
Numer MDL: MFCD08705418
Numer CAS: 448895-37-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bf062413847b00851ea1b43e1dcc8753a09ab31&vid=7ccd4c46ad73b6b68d063e4be7d5f7aec352915b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (TLC)