Drukuj
(S)-Mephenytoin ≥98% (by TLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
BMLJ1200005 BMLJ1200025
ENZOBMLJ1200005EA 446 PLN
ENZOBMLJ1200005 ENZOBMLJ1200025
(S)-Mephenytoin ≥98% (by TLC)
(S)-Mephenytoin
Cytochrome P450 substrate.
Substrate for determination of cytochrome P-450 polymorphism. Anticonvulsant.
Soluble in DMSO or ethanol.
Formuła: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270025
Numer CAS: 70989-04-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90be63fb993e71ee655e11959976de69ec38d8ed&vid=a6c6bc4f234423b4dac7d68f1637900c37ca7b47&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (TLC)