Drukuj
15(S)-Hydroxyeicosa-5Z,8Z,11Z,13E-tetraenoic acid (HETE) ≥99% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Niebezpieczeństwo
BMLH0150050 BMLH0151000
ENZOBMLH0150050EA 435 PLN
ENZOBMLH0150050 ENZOBMLH0151000
15(S)-Hydroxyeicosa-5Z,8Z,11Z,13E-tetraenoic acid (HETE) ≥99% (by HPLC)
15(S)-Hydroxyeicosa-5Z,8Z,11Z,13E-tetraenoic acid (HETE)
Biosynthesis in human neutrophils, eosinophils and reticulocytes. Most abundant eicosanoid in human bronchi. Regulates T lymphocyte mitogenesis. Induces immunosupression. Stimulates migration of capillary endothelial cells and neovascularisation.
Temperatura przechowywania: Zamrażarka do ultra niskich temperatur (–80 ° C)
Numer CAS: 54845-95-3
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5c9e39b04b1b6c058dde2f3d16d564da94da64b&vid=9ceef23ffe806ed989288508e03ab188f7ff710f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Source Synthetic
Formulation Oil dissolved in ethanol
Purity ≥99% (HPLC)