Drukuj
BML-278 ≥98% (by TLC)
Dostawca: Enzo Life Sciences
BMLGR3590005 BMLGR3590025
ENZOBMLGR3590005EA 435 PLN
ENZOBMLGR3590005 ENZOBMLGR3590025
BML-278 ≥98% (by TLC)
BML-278
A SIRT1 activator.
Cell-permeable. A structurally novel activator of SIRT1 (EC₅₀ = 1 µM). Displays selectivity over SIRT2 and 3 (EC₅₀ = 25 and 50 µM respectively).
Soluble in DMSO (~5 mg/ml).
Formuła: C₂₄H₂₅NO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 15301-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d663d03aaef27496f186307811ce3ea5327d5c1&vid=b0e7c17daee2247bd45f84a362a88f7d2d7436e9&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% by TLC