Drukuj
Dihydroergocristine methanesulphonate 98, solid_white
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dihydroergocristine mesylate
BMLNS1080200 BMLNS1081000
ENZOBMLNS1080200EA 330 PLN
ENZOBMLNS1080200 ENZOBMLNS1081000
Dihydroergocristine methanesulphonate 98, solid_white
Dihydroergocristine methanesulphonate
Serotonin receptor ligand.
Serotonin antagonist. Dopaminergic and adrenergic partial agonist. Cognition enhancer.
Soluble in water (10 mg/ml), methanol (22 mg/ml), or DMSO (25 mM).
Formuła: C₃₆H₄₅N₅O₈S
MW: 707.843 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153792
Numer CAS: 24730-10-7
Jednostka: 1544
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e18d62d6873c1c6a4ef309fd17951188e0bca2b3&vid=e09e82480e3f2114be69435075e522e25a426947&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98%