Drukuj
Astemizole ≥99% (by TLC), off-white powder
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
BMLNH1010010 BMLNH1010050
ENZOBMLNH1010010EA 435 PLN
ENZOBMLNH1010010 ENZOBMLNH1010050
Astemizole ≥99% (by TLC), off-white powder
Astemizole
Histamine receptor ligand
Selective histamine H1 receptor antagonist.
Soluble in chloroform (clear faint yellow solution at 100 mg/ml).
Formuła: C₂₈H₃₁FN₄O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153919
Numer CAS: 68844-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23a9f7c589b6c3e44e5540dab642079288757003&vid=089bc4efa3c57dd52ef0709087f46e55b82451a6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥99% (TLC)