Drukuj
9-cis-Retinoic acid ≥98% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9-cis-RA, NSC-659772, Alitretinoin, Panretin, (2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
BMLGR1010005 BMLGR1010025
ENZOBMLGR1010005EA 1020 PLN
ENZOBMLGR1010005 ENZOBMLGR1010025
9-cis-Retinoic acid ≥98% (by HPLC)
9-cis-Retinoic acid
Retinoid X receptor ligand.
A high affinity ligand for the retinoid X receptor (RXR). Destabilizes VDR-RXR heterodimer-DNA complex.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (25 mg/ml).
Formuła: C₂₀H₂₈O₂
MW: 300.442 g/mol
Numer MDL: MFCD00270072
Numer CAS: 5300-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00ce44a39231d676886ade8b949ae3e44a3f6b93&vid=8b26c637c8947137019fbe2a1d51fecd636ed6b0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (HPLC)