Drukuj
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on ≥98% (by HPLC)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
Synonim: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
BMLFR1030050 BMLFR1030250
ENZOBMLFR1030050EA 336 PLN
ENZOBMLFR1030050 ENZOBMLFR1030250
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on ≥98% (by HPLC)
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on
A free radical scavenger and antioxidant. Displays beneficial effects in a rat model of ischemic brain damage.
Soluble in DMSO.
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O
Numer MDL: MFCD00003138
Numer CAS: 89-25-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6f0ac378de9f4d1748ec0c286568f5c7d13be14&vid=63fb9373f5df4649427deb61fe6e74e8b589cc57&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥98% (HPLC)
Appearance White to beige to yellow powder