Drukuj
Clofilium tosylate ≥97% (by HPLC), white solid
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
ALX550242M100 ALX550242M250
ENZOALX550242M100EA 5900 PLN
ENZOALX550242M100 ENZOALX550242M250
Clofilium tosylate ≥97% (by HPLC), white solid
Clofilium tosylate
K⁺ channel blocker. Antiarrhytmic. Cardiac depressant.
Formuła: C₂₈H₄₄ClNO₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 92953-10-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (HPLC) ≥97%
Identity Determined by 1H-NMR