Drukuj
Zestawy gotowe do użycia, Zasady i praktyka elektroforezy w żelu agarozowym, Edvotek
Dostawca: EDVOTEK
101-C 101
EDVO101-CEA 745 PLN
EDVO101-C EDVO101
Zestawy gotowe do użycia, Zasady i praktyka elektroforezy w żelu agarozowym, Edvotek
Materiały edukacyjne Materiały edukacyjne z biologii Genetics Learning Activities
Ready-to-Load™ kit to show how electrophoresis separates molecules on the basis of size and charge.
  • For six gels
  • Complete in 45 minutes
Also required: Electrophoresis tank, power supply, adjustable micropipettes (5 to 50 µl) with tips, balance and microwave or hot plate.
Dodatkowe informacje: Kit includes instructions, Ready-to-Load™ dye samples, UltraSpec-Agarose™ powder, practice gel loading solution, electrophoresis buffer, calibrated micropipette, 100 ml graduated cylinder, and microtipped transfer pipettes.