Drukuj
Bibuła filtracyjna klasy 2589 A do zastosowań technicznych, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10343630 10343687
WHAT10343630EA 1780 PLN
WHAT10343630 WHAT10343687
Bibuła filtracyjna klasy 2589 A do zastosowań technicznych, Whatman™
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
A fast to medium fast filter with high wet strength offering medium retention.
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ 2589 a
Environmentally Preferable
Waga 200 g/m²
Grubość 430 µm
Rozmiar cząstek filtrowanych 6 - 12 µm
Szybkość sączenia 60 s (Herzberg)