Drukuj
Bibuła filtracyjna, składana, Assistent
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41260027 41260032 41260024 41260015
HECH41260027EA 220 PLN
HECH41260027 HECH41260032 HECH41260024 HECH41260015
Bibuła filtracyjna, składana, Assistent
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Smooth and medium fast filter papers, suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
Certyfikaty: According to DIN 53137.