Drukuj
Brefeldin A
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BIB3042-25MG BIB3042-50MG
APOSBIB3042-25MGEA 508 PLN
APOSBIB3042-25MG APOSBIB3042-50MG
Brefeldin A
Brefeldin A
BFA is a macrolide antiobiotic. Disrupts mechanism of Golgi apparatus.
Formuła: C₁₆H₂₄O₄
Temp. topnienia: 200…205 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00083258
Numer CAS: 20350-15-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III