Drukuj
VWR® Papierki do rozdzielania faz, Grade 511
Dostawca: VWR Collection
516-0313EA 356 PLN
516-0313 516-0314 516-0315 516-0311 516-0312
VWR® Papierki do rozdzielania faz, Grade 511
Filtry Sączki Sączki ekstrakcyjne (separator fazy)
Hydrofobowy papier filtracyjny używany do rozdzielania wodnych roztworów z roztworów organicznych.
  • Używane jako jednorazowy lejek filtracyjny