Drukuj
Jakościowe bibuły filtracyjne, gatunek MN 612 1/4
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
526012 526018 526005 526007 526009 526011 526015 526024 526027 526032 526038 526040 526045 526050
515-9750EA 149 PLN
515-9750 515-9751 MANA526005 MANA526007 MANA526009 MANA526011 MANA526015 MANA526024 MANA526027 MANA526032 MANA526038 MANA526040 MANA526045 MANA526050
Jakościowe bibuły filtracyjne, gatunek MN 612 1/4
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Embossed filter papers particularly suited for general laboratory applications.
  • Medium fast filtration
  • Folder filter papers