Drukuj
Jakościowe bibuły filtracyjne, gatunek 108
Dostawca: PRAT DUMAS
J020108 A004108 A007108 A055108 A090108 A125108 A150108 A185108 J011108 J065108 J125108 J185108
PRATJ020108EA 313 PLN
PRATJ020108 PRATA004108 PRATA007108 PRATA055108 PRATA090108 PRATA125108 PRATA150108 PRATA185108 PRATJ011108 PRATJ065108 PRATJ125108 PRATJ185108
Jakościowe bibuły filtracyjne, gatunek 108
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Superior vellum based on pure cellulose. Used for the universal filtrations in laboratory. This quality covers many applications.
Informacje do zamówienia: For specific orders, these filters can be supplied in the other diameters or in sheets.
Sposób pakowania: Filters supplied flat in 100 filters boxes or folded from 100 mm of diameter.