kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy, powder cell culture reagent, not sterile
Dostawca: Biowest
Synonim:
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
P5455-250GR
P5455-500GR
P5455-1KG
P5455-250GREA
563
PLN
P5455-250GR
P5455-500GR
P5455-1KG
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy, powder cell culture reagent, not sterile
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Formuła:
C₈H₁₈N₂O₄S MW: 238.31 g/mol Temp. topnienia: 210…215 °C Gęstość: 1.448 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006158 Numer CAS: 7365-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9 Klasyfikacja Merck : 13,04672 |