Drukuj
L(+)-glutamina, powder, non_sterile
Dostawca: Biowest
Synonim: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
P1012-500GR P1012-1KG
P1012-500GREA 0 PLN
P1012-500GR P1012-1KG
L(+)-glutamina, powder, non_sterile
L(+)-glutamina
Formuła: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 355
Temp. topnienia: 185…186 °C
Gęstość: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008044
Numer CAS: 56-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-292-1
Klasyfikacja Merck : 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM