Drukuj
Odczynnik do przemywania, hybrydyzacja In situ
Dostawca: Enzo Life Sciences
ENZOENZ33809EA 792 PLN
ALEXENZ-33809 ENZOENZ33809
Odczynnik do przemywania, hybrydyzacja In situ
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do hybrydyzacji
Hybridisation wash reagent provides a high quality hybridisation wash solution for in situ hybridisation analyses using DNA probes labeled with biotin, digoxigenin or fluorescein.
Formulation: Liquid, PBS containing deionised formamide.