Ac-LEHD-AFC
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260116M005
ALX260116M010
ENZOALX260116M005EA
1580
PLN
ENZOALX260116M005
ENZOALX260116M010
Ac-LEHD-AFC
Białka
Caspase-9 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-9.