Drukuj
Zestaw tesowy do detekcji metodą kolorymetryczną metaloproteinazy macierzy-14 (MMP-14)
Dostawca: Enzo Life Sciences
ENZOBMLAK4160001EA 3070 PLN
ALEXBML-AK416-0001 ENZOBMLAK4160001
Zestaw tesowy do detekcji metodą kolorymetryczną metaloproteinazy macierzy-14 (MMP-14)
Zestawy do oznaczeń life science Testy do oznaczania aktywności enzymów
A QuantiZymeTM Assay System. The MMP-14 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay sytem designed to screen for inhibitors of matrix metalloproteinase-14 (MMP-14, membrane-type matrix metalloproteinase 1, MT1-MMP) using a thiopeptide as a chromogenic substrate.
Dodatkowe informacje: Kit contains MMP-14 Enzyme (human) (recombinant), Substrate, Calibration Standard, Prototypic Control Inhibitor (NNGH), Assay Buffer, 96-well White Microplate and a detailed instruction booklet.