Drukuj
Zestaw tesowy do detekcji metodą kolorymetryczną metaloproteinazy macierzy-7 (MMP-7)
Dostawca: Enzo Life Sciences
ENZOBMLAK4060001EA 3080 PLN
ALEXBML-AK406-0001 ENZOBMLAK4060001
Zestaw tesowy do detekcji metodą kolorymetryczną metaloproteinazy macierzy-7 (MMP-7)
Zestawy do oznaczeń life science Testy do oznaczania aktywności enzymów
A QuantiZymeTM Assay SystemThe MMP-7 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of matrix metalloproteinase-7 (MMP-7, matrilysin) using a thiopeptide as a chromogenic substrate.
Dodatkowe informacje: Kit contains MMP-7 Enzyme (human) (recombinant), Substrate, Prototypic Control Inhibitor (NNGH), Assay Buffer, 96-well White Microplate and a detailed instruction booklet.