Drukuj
Zestaw do oznaczania aktywności peroksydazy glutationowej
Dostawca: Enzo Life Sciences
ENZOADI900158EA 4250 PLN
ENZOADI900158 ALEXADI-900-158
Zestaw do oznaczania aktywności peroksydazy glutationowej
Zestawy do oznaczeń life science Testy do oznaczania aktywności enzymów
The Glutathione Peroxidase activity kit is a convenient 96-well plate based assay for the higher throughput analysis of glutathione peroxidase activity in a variety of sample matrices in just 30 minutes.
For the measurement of glutathione peroxidase in cell lysates, plasma, and tissue from any species.
Informacje do zamówienia: Contents: Microtiter plate, Assay buffer concentrate, Reaction mix, Glutathione reductase, GSSG