Drukuj
Bibuła filtracyjna do specyficznych zastosowań, gatunek 512 ½, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10310643 10310645 10310647
512-0590EA 351 PLN
512-0590 515-5012 512-0583
Bibuła filtracyjna do specyficznych zastosowań, gatunek 512 ½, Whatman™
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Filtr z niską zawartością fosforanu, około 1,5 ppm, do filtracji ekstraktów mleczanu wapnia z próbek gleby, do oznaczania K i P, zgodnie z założeniami Egnér, Riehm i Lederle.