Drukuj
Bibuła filtracyjna do specjalnych zastosowań, gatunek 287 ½, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10310245 10310247
512-0581EA 354 PLN
512-0581 512-0582
Bibuła filtracyjna do specjalnych zastosowań, gatunek 287 ½, Whatman™
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Filtr do ziemi okrzemkowej z medium do spowolnienia przepływu. Dodatkowy efekt adsorpcji, np. do separacji bardzo drobnych półkolaidalnych zmętnień, do klaryfikacji serum mleka, roztworów skrobi, zawiesiny gleby lub roztworów zawierających cukier, uprzednio poddane polarymetrii i refraktometrii.